Merck
R8001
Remazol Brilliant Blue R
Powder
Synonyma:
Reactive Blue 19
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H16N2Na2O11S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
626.54
Colour Index Number:
61200
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-949-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Remazol Brilliant Blue R, anthraquinone dye
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~40-65%
solubility
water: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H18N2O11S3.2Na/c23-20-17(37(29,30)31)11-16(18-19(20)22(26)15-7-2-1-6-14(15)21(18)25)24-12-4-3-5-13(10-12)36(27,28)9-8-35-38(32,33)34;;/h1-7,10-11,24H,8-9,23H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
General description
Remazol Brilliant Blue R is a hydrophobic, anthraquinone dye which has several commercial uses.
Remazol Brilliant Blue R (Cl 61200) is a hydrophobic, anthraquinone dye that has several commercial uses. It is a reactive dye that stains collagen, elastin, basement membranes, and erythrocytes.
Application
Remazol Brilliant Blue R has been used to prepare Remazol Brilliant blue (RBB)-starch agar medium to select and isolate amylolytic fungi. It has also been used to stain purified peptidoglycan for dye release assay.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)