Přejít k obsahu
R3008
Floating circular 1.5 mL microcentrifuge tube rack
Holds 8 x 1.5 mL tubes
Synonyma:
tube storage, 188750400, F18875-0400, floating tube rack, tube holder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18875-0400
Feature:
Holds 8 x 1.5 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Holds 8 x 1.5 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-0400
O.D.
66 mm (2⅝ in.)
compatibility
fits inside 400 mL beaker
General description
Even when fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Molded of steam autoclavable polypropylene, the racks fit 400 mL or 1000 mL beakers. 1.5 mL microtubes will fit the 10.8 mm holes and 0.5 mL tubes fit the 7.7 mm holes. Racks are 6.4 mm (¼ in.) thick with 19 mm (¾ in.) long legs and a center handle.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)