Merck
R1277
Nunc® CryoTube® racks
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
Synonyma:
cryogenic vial rack, cyrogenic tube rack, Nunc 376589, tube organizer, tube storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Nunc 376589
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nunc 376589
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Expand the functionality of cryogenic tube products with Nunc® CryoTube® holder, benchtop tube and vial containers for single-handed capping and decapping.
Features and Benefits
  • Polystyrene coders snap into the caps for easy sample identification
  • Anti-rotation feature for one handed capping and decapping
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)