Merck
PZ0387
PF-562,271
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-(3-(((2-((2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino)-5- (trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino)methyl)-2-pyridinyl)-N-methyl-methanesulfonamide benzenesulfonate, PF 562271, PF-00562271, PF-562271
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20F3N7O3S · C6H6O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
665.66
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(S(=O)(C)=O)C1=NC=CC=C1CNC2=C(C(F)(F)F)C=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NC(C4)=O)=N2.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
InChI
1S/C21H20F3N7O3S.C6H6O3S/c1-31(35(2,33)34)19-12(4-3-7-25-19)10-26-18-15(21(22,23)24)11-27-20(30-18)28-14-5-6-16-13(8-14)9-17(32)29-16;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30);1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
LKLWTLXTOVZFAE-UHFFFAOYSA-N
Application
PF-562,271 has been used as a focal adhesion kinase (FAK) inhibitor to study its effects on the S100A9-induced tumor cell invasion in prostate cancer cell lines. It has also been used to study its effects on syndecan-1 (SDC-1) knockdown-induced upregulation of early growth regulator 1 (EGR1) in colon cancer cells.
Biochem/physiol Actions
PF-562,271 is a potent, ATP-competitive, reversible and selective inhibitor of FAK and Pyk2. PF-562,271 inhibits FAK phosphorylation in vivo.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)