Přejít k obsahu
PZ0310
PF-04995274
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-{4-[4-Tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzo[d]isoxazol-3-yloxymethyl]-piperidin-1-ylmethyl}-tetrahydropyran-4-ol, PF-4995274, PF04995274, TBPT, Tetrahydro-4-[[4-[[[4-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-1,2-benzisoxazol-3-yl]oxy]methyl]-1-piperidinyl]methyl]-2H-pyran-4-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H32N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
432.51
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1(CCOCC1)CN(CC2)CCC2COC3=NOC4=C3C(O[C@@H]5CCOC5)=CC=C4
InChI
1S/C23H32N2O6/c26-23(7-12-27-13-8-23)16-25-9-4-17(5-10-25)14-29-22-21-19(30-18-6-11-28-15-18)2-1-3-20(21)31-24-22/h1-3,17-18,26H,4-16H2/t18-/m1/s1
InChI key
WLLOFQROROXOMO-GOSISDBHSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-04995274 favors the production of cyclic adenosine monophosphate (cAMP).
PF-04995274 is a potent partial agonist of serotonin 5HT4 receptor with Ki = 0.15 - 0.46 nM for 5-HT4 isoforms a, b, d and e. 5-HT4 agonists modulate cholinergic function are being studied as possible treatment for cognitive disorders associated with Alzheimer′s Disease. PF-04995274 is brain penetrant and was shown to increase brain acetylcholine levels and reversed scopolamine-induced learning deficits in the rat Morris water maze test.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)