Přejít k obsahu
PZ0123
Avridine
≥97% (HPLC)
Synonyma:
CP 20961, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C43H90N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
667.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming to 60 °C for 5 minutes)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3
InChI key
WXNRAKRZUCLRBP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Avridine is a potent synthetic adjuvant that can induce arthritis in most rat strains; immunomodulator and interferon-inducing.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)