Přeskočit na
PP0201
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit
sufficient for 20 samples
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
11 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Contains sufficient reagents for a minimum of 20 reactions when the sample size is between one to two mg of a typical glycoprotein.
Application
GlycoProfile II Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit was used to study the effects of glycosylation of the N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc)-specific lectin found in Schizophyllum commune.[1]
GlycoProfile II has been optimized to provide a convenient and reproducible method to remove N-linked glycans from glycoproteins and is compatible with subsequent MALDI-TOF mass spectrometric analysis without interference from any of the reaction components.
Glycoprofile II, Enzymatic In-Solution N-Deglycosylation Kit has been used in the deglycosylation of Schizophyllum commune lectin, Arabidopsis mannanase, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) protein lysate and organic solute transporter protein, Ostβ.
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PP0200PP0540NDEGLY
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • 10× Reaction Buffer 1 mL/vial
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, BioReagent, ≥95% (SDS-PAGE) 50 U
    Bezpečností list
  • Ribonuclease B from bovine pancreas, BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE) .5 mg
    Bezpečností list
  • Octyl β-D-glucopyranoside, BioXtra, ≥98% (GC) 100 mg
    Bezpečností list
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) .9 mL
    Bezpečností list
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)