Přeskočit na
P9577
PCR 50 - 2,000 bp Marker
for electrophoresis of PCR fragments
Synonyma:
50-2000 bp ladder, PCR ladder for agarose gel electrophoresis, PCR marker for agarose gel electrophoresis, RTU PCR DNA ladder, RTU PCR DNA marker, ready to use DNA ladder, ready to use DNA marker
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 490,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
6 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 50 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker contains 8 dsDNA fragments from 50 – 2,000 bases, evenly spaced. Five μl of the ladder can be loaded directly in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
PCR 50 - 2,000 bp Marker has been used as a marker for DNA gel electrophoresis.
Other Notes
Contains 8 bands, 50–2,000 bp in predictably spaced (ladder) double-stranded DNA fragments.
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s PCR 50 - 2,000 bp Marker is provided as two tubes:
  • 1 vial (250 μl volume) PCR Marker
  • 1 vial 6× loading buffer (250 μl volume) for diluting samples
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P1473D3687D3937
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
usage
sufficient for 50 uses
usage
75 uses
usage
75 uses
usage
100 uses
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)