This product contains four phosphatase inhibitors. For use, one mL of cocktail solution is used to prepare 100 mL of supernatant that contains a maximum of 500 mg of protein. This results in a 1:100 dilution.
Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 840,00 Kč |
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 000,00 Kč |
O této položce
2 840,00 Kč
Název produktu
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
form
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
Quality Segment
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity) | form DMSO solution | form lyophilized powder | form DMSO solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
What is the concentration of the inhibitor solution? 100x?
1 answer-
Helpful?
-
-
Does this contain any metal chelators?
1 answer-
This phosphatase inhibitor cocktail does not contain a chelator. A phosphatase inhibitor cocktail that includes EDTA is not offered at this time. Protease inhibitor cocktails with chelators are offered.