Merck
P1223
L-α-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl
≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonyma:
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, (9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C41H78NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
744.03
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718431
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
Forms liposomes with DC-cholesterol that can be used to efficiently transfect several mammalian cell lines.
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) forms heterogenous liposomes with N-[1-(2,3-dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methylsulfate (DOTAP), which are used as delivery vehicles for therapeutic agents .
Packaging
Packaged under Argon.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)