Merck
P1162
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC)
Synonyma:
N-(Palmitoyloxy)succinimide, N-Succinimidyl palmitate, Palmitic acid N-succinimidyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H35NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
353.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1547411
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
InChI key
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the synthesis of hexadecanoyl derivatives of amino- and thio-compounds such as amino acids, aminoacyl-tRNA, coenzyme A, thioglycolic acid, etc.
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used to couple a protein for fabrication of targeted delivery vehicles. It has also been used in the covalent attachment of palmitic acid to ovalbumin.
Biochem/physiol Actions
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester is used in the covalent linking of protein to palmitic acid.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)