Merck
P0194
Protein Kinase Cζ isozyme human
≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Synonyma:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase ζ isozyme human, PKCζ human
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Číslo EC:
Assay:
≥75% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
assay
≥75% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
enzyme activity
>800 units/mg protein
mol wt
76-80 kDa by SDS-PAGE
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKCZ(5590)
Application
PKC ε can transfer 1100 nmole of phosphate to PKC ε substrate peptide per minute per mg of total protein at 30 °C.
Biochem/physiol Actions
PKCζ is a downstream enzyme in insulin signaling pathways.
Protein Kinase C (PKC) is a serine/threonine kinase that is activated intracellularly by signal transduction pathways that produce DAG from phosphatidylinositol diphosphate (PIP2) and phosphatidylcholine (PC) through the action of various activated phospholipases. Phorbol esters also stimulate PKC. At least 11 PKC isozymes have been identified that differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, response to extracellular signals, and substrate specificity. The isozymes can be grouped into three subfamilies. Members of the first family require Ca2+ and phospholipid and include PKCα, βI, βII, and γ. Members of the second family are phospholipid-dependent but Ca2+-independent, and include PKCδ, ε, η, and θ. Members of the third family are not activated by either DAG or phorbol esters and include PKCξ, μ, and ι.
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Physical form
Solution in 20 mM HEPES, pH 7.5; 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 5 mM DTT, 250 mM NaCl, 0.05% Triton X-100, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will transfer 1 nanomole of phosphate to PKC epsilon substrate peptide per minute at pH 7.5 at 30 deg C.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)