Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 310,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 600,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 700,00 Kč 9 945,00 Kč |
O této položce
2 310,00 Kč
Název produktu
Oxybutynin chloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
| color white | color off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxybutynin chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?