Merck
O1014
Octreotide
≥98% (HPLC), Somatostatin receptor agonist,
Synonyma:
SMS 201-995
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C49H66N10O10S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1019.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Octreotide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI key
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
General description
Octreotide is a somatostatin analogue with D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-ThrCys-Thr-OH amino acid sequence.
Biochem/physiol Actions
Octreotide is three times more potent than the native hormone in inhibiting the secretion of growth hormone glucagon and insulin in vivo. Octreotide regulates serum prolactin levels and resolves galactorrhea or (secondary) amenorrhea in acromegaly patients. Hence, this peptide can be considered as a potent therapeutic for acromegaly treatment.
Somatostatin analog that is 3-times more potent than the native hormone in inhibiting the secretion of growth hormone.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)