Merck
N9407
Neuropeptide Y Fragment 3-36 human, rat
≥95% (HPLC)
Synonyma:
NPY 3-36
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C175H269N53O54S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
4011.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NPY(4852)
General description
Neuropeptide Y (NPY) is a regulatory protein consisting of 36 amino acids. It is ubiquitously expressed in the heart and brain. NPY is a member of pancreatic polypeptide family. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 7p15.
Biochem/physiol Actions
Endogenous neuropeptide that selectively binds to Y<SUB>2</SUB> and Y<SUB>5</SUB> receptors.
Neuropeptide Y (NPY) plays a vital role in various processes like feeding behavior, anxiety, epilepsy, circadian rhythm, sleep, pain and drug addiction. It also modulates appetite, body weight and obesity. The protein has potent vasoactive effects on the cardiovascular system and controls central endocrine secretion. NPY is involved in the pathogenesis of atherosclerosis and coronary artery disease.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)