Merck
MTCH6800SK
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor Starter Kit
4 pipettors and a 6 place carousel stand
Synonyma:
pipette, MTC Bio H6800-SK, handheld liquid transfer device, liquid transfer device, mechanical pipettor
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121500
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
adjustable, manual, no. of channels 1
Manufacturer/tradename:
MTC Bio H6800-SK
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
adjustable, manual, no. of channels 1
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio H6800-SK
General description
Halo Pipettor Starter Kit, includes H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL), and H6800-CR (6 place carousel stand)
Features and Benefits
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Legal Information
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)