pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
liquid
usage
Upon collection of the sample add 1-2 volumes of preservation buffer
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Nucleic Acid Preservation buffer, microbial DNA free is a ready-made liquid, non-toxic tissue and cell storage reagent that stabilizes and protects cellular RNA and DNA in intact, unfrozen tissue and cell samples. Tested and found to be very effective for microbiome sample preservation. Nucleic Acid Preservation buffer eliminates the need to immediately process samples or to freeze samples for later processing.
Application
NucleicAcid Preservation buffer, microbial DNA free may be used as an effective preserving agent for complex samples at ambient temperature.
Features and Benefits
- Ready-made solution
- Preserves quality of DNA and RNA from fresh, unfrozen tissue and cell samples
- Microbial DNA free for improved DNA analysis, especially important for low biomass samples
- Immediately inhibits the activity of nucleases
- Non-toxic, safe to transport
- Stabilizes samples at room temperature for transport up to 10 days for DNA preservation and 6 days for RNA preservation
- Effective for microbiome sample preservation
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?