Přeskočit na
M9948
Mirin
≥98% (HPLC), Mre11–Rad50–Nbs1 complex inhibitor, powder
Synonyma:
5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-iminothiazolidin-4-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 150,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H8N2O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
220.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Mirin, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
red to orange
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c11-10-12-9(14)8(15-10)5-6-1-3-7(13)4-2-6/h1-5,13H,(H2,11,12,14)/b8-5-
InChI key
YBHQCJILTOVLHD-YVMONPNESA-N
Gene Information
human ... MRE11A(4361)
Application
Mirin has been used:
  • as a small molecule inhibitor of meiotic recombination 11 (MRE11), in the pre-treatment of HCT116 wildtype cells before irradiation
  • as Mre11 inhibitior in BSC-1 cells infected with simian virus 40
  • in the pre-treatment of W12E cells for quantification of human papilloma virus (HPV) episome levels and to potentiate the effect of polyamide-25 (PA-25)
Biochem/physiol Actions
Mirin is an inhibitor of the Mre11-Rad50-Nbs1 complex. It disrupts nuclease activity of Mre11 and thus, the ability to repair DNA double strand breaks.
Mirin is an inhibitor of the Mre11–Rad50–Nbs1 complex.
Mirin causes cell cycle arrest at G1 phase. Mirin sensitizes virus to antiviral polyamides (AVP). In human papilloma virus (HPV) episomes, mirin promotes damage by forming double stranded DNA breaks. It aids in reducing the inhibitory concentration (IC50s) of AVP.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
475954SML2688SML1058
Mirin ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M9948
Mirin
J30-8 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2688
J30-8
PBIT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1058
PBIT
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)