Merck
M2314
6-Monodeoxy-6-monoamino-β-cyclodextrin hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H71O34N · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1170.46
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
color
off-white
mp
200-222  °C
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O7)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C
InChI
1S/C43H73NO33.ClH/c44-2-11-32-19(53)25(59)38(66-11)73-33-13(5-47)68-40(27(61)21(33)55)75-35-15(7-49)70-42(29(63)23(35)57)77-37-16(8-50)71-43(30(64)24(37)58)76-36-14(6-48)69-41(28(62)22(36)56)74-34-12(4-46)67-39(26(60)20(34)54)72-31-9(3-45)1-10(65-32)17(51)18(31)52;/h9-43,45-64H,1-8,44H2;1H/t9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m1./s1
InChI key
VOAFELNSKVTNFT-BYWRREOMSA-N
Application
6-Monodeoxy-6-monoamino-β-cyclodextrin hydrochloride has been used for capillary electrophoresis. It has been used in a study to demonstrate that covalently attached molecular adapters can alter the ion selectivity of the α-hemolysin pore.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)