Přeskočit na
LY0100
Lysozyme Activity Kit
sufficient for 100 tests
Synonyma:
Lysozyme assay kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 100,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
14 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
sufficient for 100 tests
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
The Lysozyme Detection Kit provides ready-to-use reagents for detecting the presence of lysozyme activity. This simple assay to detect lysozyme activity uses Micrococcus lysodeikticus cells as the substrate. Lysozyme activity results in the lysis of the Micrococcus lysodeikticus cells. During incubation of the lysozyme sample and substrate, the reaction is followed by monitoring the decrease in absorbance at 450 nm.
Application
Lysozyme Activity Kit has been used to measure the catalytic activity of native lysozyme, lysozyme purified from chicken egg white and lysozyme from pilocarpine-stimulated saliva.[1]
Biochem/physiol Actions
Lysozyme hydrolytically cleaves the bonds between N-acetyl-D-glucosamine and N-acetylmuramic acid residues (GlcNAc β1-4Mur) in mucopolysaccharides and the glycan skeletons of the corresponding peptidoglycans (the latter are glycosaminoglycans linked to or crosslinked by peptide chains). Lysozyme effectively destroys the cell walls of bacteria.
Preparation Note
The Reaction Buffer is stable for at least 2 years at 2–8 °C.
The Lysozyme (Catalog Number L6876) may be stored long term at –20 °C and remains active for 4 years.
The Micrococcus lysodeikticus cells (Catalog Number M3770) should be stored long term at –20 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
AP0100CS1070CBA024
usage
sufficient for 100 tests
usage
sufficient for 100 tests
usage
-
usage
sufficient for 96 tests
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
    Bezpečností list
  • Lysozyme Reaction Buffer
    Bezpečností list
  • Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698, suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cells
    Bezpečností list
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)