Přeskočit na
L7386
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Synonyma:
Glycyl-glycine Endopeptidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 070,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 350,00 Kč
15 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 500,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Číslo EC:
MDL number:
3 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥500 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 50-70% biuret
packaging
pkg of (sold on basis of mg protein)
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Lysostaphin is a zinc endopeptidase with a molecular weight of approximately 25 kDa. Because lysostaphin cleaves the polyglycine cross-links in the peptidoglycan layer of the cell wall of Staphylococcus species it has been found useful for cell lysis and also as a potential anti-microbial therapeutic.
pH Optimum for activity: ~7.5
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37°C in a 6.0 ml reaction mixture.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SAE0091SRE0053L2898
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)