Přeskočit na
L5289
Laser Tough-Tags
L × W 23 mm × 8 mm
Synonyma:
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech LTTM-1000, product identification label, white label
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 370,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LTTM-1000
Material:
polyester , white
L × w:
23 mm × 8 mm
Packaging:
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
2 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polyester , white
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
23 mm × 8 mm
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Application
Ideal for 0.2 mL PCR tubes
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L5039Z366226L5164
Laser Tough-Tags™ L × W 23 mm × 8 mm
L5289
Laser Tough-Tags
Laser Tough-Tags™ L × W 1.0 in. × 1.0 in.
L5039
Laser Tough-Tags
L × W
23 mm × 8 mm
L × W
1.0 in. × 1.0 in.
L × W
-
L × W
1 5/8 in. × 5/8 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-2000
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
packaging
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
packaging
pack of 2,125 ea (85 labels per sheet)
packaging
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)