Merck
L5163
Latrunculin A
From sea sponge, ≥85% (HPLC), Inhibitor of actin assembly and polymerization, waxy solid
Synonyma:
LAT-A, [1R-[1R*, 4Z, 8E, 10Z, 12S*, 15R*, 17R*(R*)]]-4-(17-Hydroxy-5,12-dimethyl-3-oxo-2,16-dioxabicyclo[13.3.1]nonadeca-4,8,10-trien-17-yl)-2-thiazolidinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H31NO5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
421.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
waxy solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Latrunculin A, from sea sponge, ≥85% (HPLC), waxy solid
biological source
sea sponge
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
waxy solid
mol wt
421.6
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CC\C=C\C=C1
InChI
1S/C22H31NO5S/c1-15-7-5-3-4-6-8-16(2)11-20(24)27-18-12-17(10-9-15)28-22(26,13-18)19-14-29-21(25)23-19/h3-5,7,11,15,17-19,26H,6,8-10,12-14H2,1-2H3,(H,23,25)/b4-3+,7-5-,16-11-/t15-,17-,18-,19+,22-/m1/s1
InChI key
DDVBPZROPPMBLW-IZGXTMSKSA-N
General description
Latrunculin A, a toxin extracted from the red sea sponge Latrunculia magnifica. It participates in vitro in the morphological alteration of the polymerization of pure actin. It forms a complex by binding with the nucleotide cleft of actin for actin filaments elongation.
Application
Latrunculin A has been used as medium supplementation for A549 cells to determine the internalization mechanism of CAV9 in A549 human lung carcinoma cells.
Biochem/physiol Actions
Latrunculin A inhibits actin polymerization by a different mechanism than cytochalasins. Latrunculin A disrupts microfilament-mediated processes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latrunculin A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)