Přeskočit na
L1516
Lectin from Wisteria floribunda
buffered aqueous solution, biotin conjugate
Synonyma:
Wisteria floribunda agglutinin, WFA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
2 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 960,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
9 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
biotin conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
packaging
pkg of 2 mg active conjugate
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
WFA is not blood group specific, but has an affinity for N-acetyl-D-galactosamine.
Packaging
Package size based on active conjugate content
Preparation Note
Protein is biotinylated utilizing aminocaproyl spacer.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human blood group A erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L1394L0401L0511
form
buffered aqueous solution
form
saline suspension
form
buffered aqueous solution
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
pkg of 2 mg active conjugate
packaging
-
packaging
-
packaging
-
conjugate
biotin conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
Sepharose conjugate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Wisteria floribunda
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)