Přejít k obsahu
L110000
Acetonitrile
Synonyma:
Acetonitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
41.05
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <30 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)