Přeskočit na
L092003
Ethyl acetate
Synonyma:
EtOAc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
NACRES:
NA.01
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6768101.008631.03649
Ethyl acetate for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00863
Ethyl acetate
Ethyl acetate hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03649
Ethyl acetate
solubility
water: soluble
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
85.3 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)