Přeskočit na
L090001
Dichloromethane
Synonyma:
Methylene chloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
4 x 4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
11 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer), 1.0 Acidity (titration)
color
clear
refractive index
n/D 1.421-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
49445334856900633
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
refractive index
n/D 1.421-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
autoignition temp.
1223 °F
autoignition temp.
1223 °F
autoignition temp.
1223 °F
autoignition temp.
1223 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)