Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 070,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 460,00 Kč 1 845,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 490,00 Kč |
O této položce
1 070,00 Kč
Quality Segment
mp
96-99 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
InChI key
IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 96-99 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?