Merck
I134
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyma:
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15N3O2 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.21 (free base basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Mol wt:
calculated mol wt 173.22 g/mol
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 173.22 g/mol
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
Application
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect. It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.
Biochem/physiol Actions
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)