Merck
HS23263B
Horizontal storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23263B
Feature:
to hold 8 x 80 well racks
Material:
clear acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear acrylic
feature
to hold 8 x 80 well racks
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263B
L × W × H
310 mm × 236 mm × 122 mm
General description
The Horizontal Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Features and Benefits
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)