Přeskočit na
HS20630B
Rubber Bulb
capacity 15 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
331,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20630B
Material:
red natural rubber
331,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
red natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630B
L × O.D. × diam.
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
capacity
15 mL
General description
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Features and Benefits
  • Constructed of Natural Rubber
  • 15 mL volume, 2.2 in L x 1.3 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (56 mm L x 34 mm OD x 4 mm hole dia.)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS20630CHS20630DHS20630E
Rubber Bulb capacity 15 mL
HS20630B
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 30 mL
HS20630C
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 60 mL
HS20630D
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 150 mL, red
HS20630E
Rubber Bulb
material
red natural rubber
material
red natural rubber
material
red natural rubber
material
natural rubber , red
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20630E
L × O.D. × diam.
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
L × O.D. × diam.
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
L × O.D. × diam.
80 mm × 54 mm × 6 mm, (hole diam)
L × O.D. × diam.
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
capacity
15 mL
capacity
30 mL
capacity
60 mL
capacity
150 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubber Bulb
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)