Přeskočit na
HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121800
Material:
acrylic , clear
1 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
acrylic , clear
feature
to hold 4 pipette(s)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206204
L × W × H
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
General description
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Features and Benefits
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS20620HS20613CHS20613E
Pipette Stand acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
HS206204
Pipette Stand
Pipette Stand acrylic, to hold, 6 pipette(s), clear
HS20620
Pipette Stand
Pipette Stand acrylic, to hold, 6 pipette(s), blue
HS20613C
Pipette Stand
Pipette Stand acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
HS20613E
Pipette Stand
material
acrylic , clear
material
acrylic , clear
material
acrylic , blue
material
acrylic , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue
feature
to hold 4 pipette(s)
feature
to hold 6 pipette(s)
feature
to hold 6 pipette(s)
feature
to hold (pipettes), to hold 6 pipette(s)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206204
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20620
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613E
L × W × H
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Stand
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)