Merck
HS15981A
Slide holder
for 40 slides, white polyethylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15981A
Feature:
Holds 40 x slides 76x26 mm
Material:
white polyethylene
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
white polyethylene
feature
Holds 40 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981A
size
298x105x24 mm
General description
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide holder
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)