Merck
H0790
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C50H76N14O14
Molekulová hmotnost:
1097.22
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Other Notes
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)