Přeskočit na
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Synonyma:
IgG HRP Conjugate, HRP-conjugated fragment, anti-rabbit IgG fragment, antibody, donkey anti-rabbit, peroxidase-linked anti-rabbit, secondary
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
20 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA9340-1ML
color
Colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GENA934-1MLGENA9310-1MLGENA934-100UL
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Cytiva NA9340-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA9310-1ML
manufacturer/tradename
Cytiva NA934-100UL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 100 μL
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)