Přejít k obsahu
GENA931-100UL
Mouse IgG HRP Linked Whole Ab (from Sheep)
Cytiva NA931-100UL
Synonyma:
Mouse IgG antibody, HRP-conjugated secondary antibody, anti-mouse IgG, peroxidase-linked anti-mouse, secondary, sheep anti-mouse HRP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 100 μL
manufacturer/tradename
Cytiva NA931-100UL
color
Brown (light)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)