Merck
GE27-4110-02
Poly (A)
Cytiva 27-4110-02, pack of 500 mg
Synonyma:
Poly(A) RNA, Polyadenylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116006
Form:
solid
Solubility:
cold water: soluble, hot water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
packaging
pack of 500 mg
manufacturer/tradename
Cytiva 27-4110-02
solubility
cold water: soluble, hot water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Poly(A) is a ribonuclease tested, single-stranded RNA homopolymer, with an average chain length of >200 nucleotides.
Biochem/physiol Actions
In drug development research, poly(A) (polyadenylic acid) can be employed to assess the binding of potential therapeutic drugs to mRNA.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly (A)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)