Merck
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
Synonyma:
PCR reagents, dNTPs, deoxynucleotides, guanosine, nucleotide analog
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
packaging
pack of 2 μmol
manufacturer/tradename
Cytiva 27-2090-02
concentration
5 mM
color
Colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
Features and Benefits
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)