Přejít k obsahu
G9270
γ-Glutamyltranspeptidase from equine kidney
Type VI, 5-12 units/mg solid
Synonyma:
γ-GT, γ-Glutamyltransferase, (5-Glutamyl)peptide:amino-acid 5-glutamyltransferase, GGTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-931-5
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
5-12 units/mg solid
Biological source:
equine kidney
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
equine kidney
Quality Segment
type
Type VI
form
solid
specific activity
5-12 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Gamma-Glutamyltranspeptidase is a heterodimeric enzyme and belongs to the superfamily of N-terminal nucleophile hydrolases.
Application
Gamma-glutamyltranspeptidase from equine kidney has been used:
  • to identify the formation of 4-S-Cysteinyltetrodotoxin in the liver of Fugu pardalis
  • as a standard to determine the activity of gamma-glutamyltransferase from human B-cell lymphoma cell lysates
  • to hydrolyze isopeptides to study its effects on tubulin aggregation
Biochem/physiol Actions
Gamma-Glutamyltranspeptidase participates in glutathione metabolism and it catalyzes the cleavage of gamma-glutamyl compounds, such as glutathione. It also plays a role in the transfer of gamma-glutamyl moiety to amino acids and peptides.
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of p-nitroaniline from L-γ-glutamyl-p-nitroanilide per min at pH 8.5 at 25°C.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)