Merck
G9018
Glass beads, unwashed
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Synonyma:
Glass beads
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Glass beads, unwashed have been used:
  • for lysing Clostridium difficile cells to perform assays of β-glucuronidase
  • in granular bed collection substrate which is used to connect downstream of the impactor in the nanoparticle respiratory deposition (NRD) sampler and provide a collection of particles
  • for the disintegration of leaf material to form fine powder for DNA extraction
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)