Přeskočit na
G6776
Genistein
From Glycine max (soybean), ~98% (HPLC), tyrosine protein kinase inhibitor, powder
Synonyma:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 880,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
270.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-174-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
263823
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
powder
2 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Genistein, from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
~98% (HPLC)
form
powder
mp
>280 °C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Genistein is a nutraceutical isoflavnoid from soybean[1] and is a phytoestrogen.[2] It is derived from genistin.[3]
Application
Genistein has been used:
  • as an anticancer agent to test its cytotoxicity in cervix adenocarcinoma cells[1]
  • as a polyphenol to test its effect on reactive oxygen species in mitochondria from sperm[4]
  • to test its radical scavenging effect on the UV irradiated in dermal and keloid fibroblasts[5]
Biochem/physiol Actions
Genistein has antioxidant functionality and is effective in quenching reactive oxygen species.[5] It is beneficial to human health.[2]
Inhibitor of tyrosine protein kinase; competitive inhibitor of ATP in other protein kinase reactions. Antiangiogenic agent, down-regulates the transcription of genes involved in controlling angiogenesis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Met page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G6649PHR185905360590
Genistein from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G6776
Genistein
Genistein synthetic, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G6649
Genistein
Genistein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1859
Genistein
Genistein primary reference standard
05360590
Genistein
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
mp
>280 °C
mp
297.0-298.0 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)