Merck
G5923
[8]-Gingerol
Synonyma:
(S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-dodecanone, 8-Gingerol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H30O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.44
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2059802
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
color
white to yellow
Quality Segment
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
[8]-Gingerol is a bioactive compound found in ginger (Zingiber officinale) with anti-inflammatory and antioxidant activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [8]-Gingerol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)