O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Sephadex® G-50, Medium
Quality Segment
form
slurry
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Agarose
matrix active group
polymer
swelling
-1 g swells to 9-11 mL
bead size
50-150 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sephadex® G-50 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatrography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Other Notes
G50150-100G′s updated product number is GE17-0043-01
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?