O této položce
type
Type I
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
200-500 units/mg protein
foreign activity
glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- in an enzyme-coupled assay for evaluating
L -asparaginase enzyme activity - in microtiter plate format enzyme-based assay to estimate malic acid content in berry samples
- as a supplement in homogenization buffers for the isolation of heart mitochondrial membranes in the presence of oxaloacetate (OAA)-depleting system
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?