Merck
F6760
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Powder
Synonyma:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C7H6N2Cl · C10H7O6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
440.88
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Colour Index Number:
37085
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt,
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
InChI key
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt has been used for tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining in tissue sections. It has been used as a chromogen in APAAP (alkaline phosphatase-anti-alkaline phosphatase) procedure.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)