Merck
F2394
Bayonet forceps
stainless steel
Synonyma:
grasping aid, tongs, tweezers, 30-1910, laboratory forceps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
L
8 1/4 in.
tip H × W
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
General description
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)