Merck
EP5490035003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5490035003 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Feature:
to hold 36 x 15 x 48 mm, to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes, fixed angle rotor, non aerosol tight
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
to hold 36 x 15 x 48 mm, to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes, fixed angle rotor, non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5490035003 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Concentrator Plus
General description
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)