O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5424706002
Compatibility:
for use with centrifuge models 5424/5424R
Parameter:
15,000 max. RCF (18,111 xg)
Feature:
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes, to hold 18 x spin columns, incl.lid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes, to hold 18 x spin columns, incl.lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5424706002
parameter
15,000 max. RCF (18,111 xg)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5424/5424R
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?