Přejít k obsahu
EP4960800147
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 45 to S 40 (buttress thread), polypropylene
Synonyma:
Eppendorf 4960800147, accessory, adaptor, appendage, attachment, connecter, converting device, coupler, coupling, fitting
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121815
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
from GL 45 to S 40 (buttress thread)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960800147
General description
Eppendorf dispensers are designed for bottle threads of 45 mm. For other bottle threads a thread adapter can be used. The diameter of the thread adapter is imprinted on the adapter. If the bottle thread is smaller than 32 mm, a second adapter must be used. If you need a thread adapter with a higer resistance to chemicals, use a PTFE/ETFE adapter.
Application
Connection of Eppendorf dispensers to bottles with neck threads different to 45 mm.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Bottle Thread Adapter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)