Přeskočit na
EP0030140583
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 15 mL tubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
2 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
582,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030140583 (Global)
Feature:
Holds 25 x 15 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 2 ×
582,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene
feature
Holds 25 x 15 mL tubes
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030140583 (Global)
packaging
pack of 2 ×
H
127 mm
size
5 × 5
General description
The comprehensive modular concept allows selection of the optimal freezer box combinations for individual storage demands. The outer footprint dimensions (133 mm) of these freezer boxes are compatible with common freezer rack systems and the different inner grid variants provide for an optimal fit to all typical tube formats: cryogenic tubes, microcentrifuge tubes, 15, 25 and 50 mL conical tubes and other laboratory vessels. This space-saving approach together with the application benefits resulting from the listed product features help to optimize your longterm storage and archiving of samples.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
EP0030140613EP0030140532EP0030140591
description
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 15 mL tubes
description
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
description
size 5 × 5, pack of 4 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
description
size 3 × 3, pack of 2 ×, Holds 9 x 50 mL tubes, Holds 4 x 15 mL tubes
feature
Holds 25 x 15 mL tubes
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 4 x 15 mL tubes, Holds 9 x 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030140583 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030140613 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030140532 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030140591 (Global)
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 2 ×
packaging
pack of 2 ×
packaging
pack of 4 ×
packaging
pack of 2 ×
H
127 mm
H
76 mm
H
64 mm
H
127 mm
size
5 × 5
size
5 × 5
size
5 × 5
size
3 × 3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Storage Box for Eppendorf® Tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)